Creusets
Forme haute, 120 ml, 60×75 mm
N° de catalogue 459-0163
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Aller à :
Product Details & Documents
En quartz transparent.
- Résistance thermique jusqu'à 1100 °C (longue durée) et jusqu'à 1300 °C (courte durée)
Les couvercles sont disponibles séparément.
Spécifications
- Ø×h:60×75 mm
- Type:Forme haute
- Capacité:120 ml
- Seq:04