Creusets
Forme haute, 50 ml, 45×56 mm
459-0161
En quartz transparent.
- Résistance thermique jusqu'à 1100 °C (longue durée) et jusqu'à 1300 °C (courte durée)
Les couvercles sont disponibles séparément.
- Ø×h:45×56 mm
- Type:Forme haute
- Capacité:50 ml
- Seq:02