Creusets
Forme basse, 6 ml, 30×19 mm
459-0160
En quartz transparent.
- Résistance thermique jusqu'à 1100 °C (longue durée) et jusqu'à 1300 °C (courte durée)
Les couvercles sont disponibles séparément.
- Ø×h:30×19 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:6 ml
- Seq:01