Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
6 ml, 75 mm, 11,6 mm, 0,60 mm, 10,2 mm
N° de catalogue DELT901275
Fournisseur:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
N° de catalogue DELT901275
Fournisseur:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
6 ml, 75 mm, 11,6 mm, 0,60 mm, 10,2 mm
Prix
44,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    11,6 mm
  • Ø int.:
    10,2 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,60 mm
  • Capacité:
    6 ml
  • Longueur:
    75 mm
  • Seq:
    06