Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane à dôme, H 8481 HD, 1 - 14, 0...+100 °C, Verre, Referid®, Espace annulaire KPG, 12×225 mm, Raccord de connexion à vis
N° de catalogue SCOI285111072
Fournisseur: SI Analytics
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×225 mm
- Type:H 8481 HD
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane à dôme
- Matière:Verre
- Seq:25
- Membrane:Espace annulaire KPG
- Électrolyte:Referid®
- Température:0...+100 °C
- pH:1 - 14