Échantillonneurs de poudre, MicroSampler
Échantillonneurs de poudre, MicroSampler
Head for Ø 12 mm tube, Acier inoxydable 316L, 0,2 ml
N° de catalogue 331-0022
Fournisseur:   BURKLE
Échantillonneurs de poudre, MicroSampler
N° de catalogue 331-0022
Fournisseur:  BURKLE
Échantillonneurs de poudre, MicroSampler
Échantillonneurs de poudre, MicroSampler
Head for Ø 12 mm tube, Acier inoxydable 316L, 0,2 ml
Prix
123,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Inox AISI 316 L (1.4404). Le MicroSampler a été spécialement conçu pour collecter de petites quantités de poudre.
  • Echantillonnage ciblé
  • Disponible en différents volumes et longueurs
  • Pointe démontable, nettoyage aisé
  • Autres pointes de différentes tailles disponibles
  • Stérilisable
Des volumes de 0,2 ml, 0,5 ml, 5,0 ml, et 10 ml peuvent être prélevés dans les sacs ou récipients, à différentes profondeurs, de façon simple, rapide, et propre.
Les pointes du Micro-Sampler sont amovibles. Il est donc possible d’utiliser des pointes de différents volumes.
Informations de commande: L'embout et la lance sont à commander séparément.
Spécifications
  • Volume:
    0,2 ml
  • Désignation:
    Head for Ø 12 mm tube
  • Matière:
    Acier inoxydable 316L
  • Seq:
    02
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Volume
    Disponibilité
    Prix
  • 331-0023
    Head for Ø 12 mm tube
    Acier inoxydable 316L
    0,5 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 123,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Volume
    Disponibilité
    Prix
  • 331-0025
    Head for Ø 25 mm tube
    Acier inoxydable 316L
    2,0 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 168,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Volume
    Disponibilité
    Prix
  • 331-0024
    Head for Ø 12 mm tube
    Acier inoxydable 316L
    1,0 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 123,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Volume
    Disponibilité
    Prix
  • 331-2192
    Head for Ø 25 mm tube
    Acier inoxydable 316L
    5,0 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 168,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Volume
    Disponibilité
    Prix
  • 331-0022
    Head for Ø 12 mm tube
    Acier inoxydable 316L
    0,2 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 123,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Volume
    Disponibilité
    Prix
  • 331-0026
    Head for Ø 25 mm tube
    Acier inoxydable 316L
    10 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 168,00 €