0,00 €
Saisie de commande
/
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Your Account
Belgium
Your Account
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Capuchons
Bouchons pour flacons
VWR®, Bouchons à vis
VWR®, Bouchons à vis
VWR®, Bouchons à vis
18 mm, 50/100 ml
215-5643
:
VWR Collection
VWR®, Bouchons à vis
215-5643
:
VWR Collection
Expand image
VWR®, Bouchons à vis
18 mm, 50/100 ml
Add to cart
4,50 €
Unit of Measure
1 * 10 ST
-
+
Add to cart
Documents
CoC VWR Bottles, Narrow Neck, with Screw Cap
CoC_VWR_ SCREW_CAPS_FOR_NARROW_MOUTH_BOTTLES_WITH_THREAD
Product Literature
VWR® for sampling and sample transportation
VWR® Lab bric-a-brac
Filetage:
18 mm
Seq:
07
Pour flacons:
50/100 ml
VWR®, Bouchons diffuseur pour flacons à col étroit
#: 215-6312
: VWR Collection
VWR®, Fermetures compte-gouttes pour flacons à col étroit
#: 215-2195
: VWR Collection
VWR®, flacons à col étroit, ronds, en PEBD, avec bouchons à vis.
#: 215-5638
: VWR Collection