VWR®, Bouchons à vis
50 mm, 500 ml
  215-5648
VWR®, Bouchons à vis
  215-5648
VWR®, Bouchons à vis
VWR®, Bouchons à vis
50 mm, 500 ml
10,80 €
1 * 10 ST
  • Filetage:
    50 mm
  • Pour flacons:
    500 ml
Complementary Products
  •  
    Capacité
    Filetage
    Hauteur
    Ø ext.
    Ø int. col
  • 215-6007
    2000 ml
    65 mm
    247,0 mm
    120,0 mm
    50 mm
    1 * 1 ST - 8,10 €
  • 215-6002
    100 ml
    32 mm
    94 mm
    47 mm
    24 mm
    1 * 1 ST - 1,40 €
  • 215-6005
    1000 ml
    65 mm
    206 mm
    96 mm
    50 mm
    1 * 1 ST - 5,00 €
  • 215-6001
    50 ml
    32 mm
    77,0 mm
    39,0 mm
    24 mm
    1 * 1 ST - 1,20 €
  • 215-6004
    500 ml
    50 mm
    152 mm
    78 mm
    39 mm
    1 * 1 ST - 3,20 €
  • 215-6003
    250 ml
    40 mm
    119 mm
    63 mm
    31 mm
    1 * 1 ST - 1,70 €