Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Entonnoir, A 11.7, Utilisable avec de l'azote liquide, empêche les éclaboussures
N° de catalogue 431-2114
Fournisseur: IKA
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Entonnoir, A 11.7
- Seq:07
- Pour:Utilisable avec de l'azote liquide, empêche les éclaboussures