Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Double fléau, Avec dureté Mohs maximale de 3. Uniquement utilisable avec la cuve de broyage de 250 ml
N° de catalogue 431-2113
Fournisseur: IKA
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Double fléau
- Seq:06
- Pour:Avec dureté Mohs maximale de 3. Uniquement utilisable avec la cuve de broyage de 250 ml