Handheld refractometers
0 - 20 °Brix, 0,1 °Brix
N° de catalogue 635-0309
Fournisseur:   EUROMEX
Handheld refractometers
N° de catalogue 635-0309
Fournisseur:  EUROMEX
Handheld refractometers
Handheld refractometers
0 - 20 °Brix, 0,1 °Brix
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Single dual or triple scales, analogue, handheld refractometers.
  • Automated temperature compensation (ATC)
  • Calibrated at 20 °C except for RF.5190
  • Requires only a few drops of liquid
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Plage de mesure:
    0 - 20 °Brix
  • Seq:
    01
  • Précision:
    0,1 °Brix