Statif trépied
1,2 kg, 105 mm
N° de catalogue 241-1109
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Cast iron, varnished.
- Avec taraudage M 10
- Sans tige de statif
- Stable et anti-dérapant grâce aux pieds en caoutchouc
Spécifications
- Longueur branche:105 mm
- Poids:1,2 kg