Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane sphérique, L 1181 HD, 0 - 12, −30...+80 °C, Verre, -, -, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
N° de catalogue SCOI285111475
Fournisseur: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×120 mm
- Type:L 1181 HD
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane sphérique
- Matière:Verre
- Seq:01
- Membrane:-
- Électrolyte:-
- Température:−30...+80 °C
- pH:0 - 12