Corning® Storage Mats
Corning® Storage Mats
Tapis de bloc de stockage à puits carrés, EVA, pour blocs de stockage Corning® à puits carrés de 2 ml, -
Catalog # 734-1535
Supplier:   Corning
Corning® Storage Mats
Catalog # 734-1535
Supplier:  Corning
Corning® Storage Mats
Corning® Storage Mats
Tapis de bloc de stockage à puits carrés, EVA, pour blocs de stockage Corning® à puits carrés de 2 ml, -
Price
363,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Plusieurs formats pour une adaptation spécifique et précise aux plaques et aux blocs 96 et 384 puits.
  • Non sterile
  • Not treated
Tapis de stockage pour microplaques à puits ronds : S'adaptent aux blocs et plaques Corning® à 96 puits ronds.
Fabriqués à partir d'éthylène-acétate de vinyle, compatibles avec le DMSO
Certifiées exemptes de RNase et de DNase
Peuvent être appliqués manuellement ou avec applicateur.
Tapis de scellage des blocs de stockage de puits carrés : S'adaptent aux blocs de stockage Corning® à 96 puits carrés de 2 ml.
Fabriqués à partir d'éthylène-acétate de vinyle, compatibles avec le DMSO
Certifiées exemptes de RNase et de DNase
Peuvent être appliqués manuellement ou avec applicateur.
Tapis de scellage résistants aux produits chimiques : Adaptation parfaite pour le bloc de stockage Corning® à 384 puits en PP ou pour la microplaque Corning® à 96 puits grand volume en PP.
Le polypropylène résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par ex. DMSO, éthanol, méthanol)
Le joint étanche empêche l'évaporation et les échanges gazeux
Parfaits pour le stockage à long terme de composés à basse température
Tapis de scellage Thermowell® : Ces tapis en caoutchouc de silicone offrent une alternative économique à d'autres méthodes d'étanchéité et garantissent une étanchéité totale lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec des thermocycleurs à couvercle chauffant à serrer ou visser.
Faciles à appliquer et à retirer
Entièrement autoclavables et réutilisables (au moins cinq fois)
Documents
Specifications
  • Stérile:
    -
  • Désignation:
    Tapis de bloc de stockage à puits carrés, EVA, pour blocs de stockage Corning® à puits carrés de 2 ml
  • Seq:
    02