Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
15000 ml, Col central 120 mm, col latéral 45 mm, 2
N° de catalogue 734-1916
Fournisseur:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
N° de catalogue 734-1916
Fournisseur:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
15000 ml, Col central 120 mm, col latéral 45 mm, 2
Prix
2 460,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre borosilicaté avec bras latéraux, non stérile
  • Les déflecteurs améliorent l'aération et l'agitation du contenu des flacons
  • La conception des turbines garantit une agitation optimale
  • La conception des bras latéraux permet un accès facile des pipettes de 25 et 50 ml
Spécifications
  • Capacité:
    15000 ml
  • Seq:
    10
  • Col:
    Col central 120 mm, col latéral 45 mm
  • Nb de bras latéraux:
    2