Microscope adapters for micromanipulators
Olympus® IX 50/70/71
Catalog # 631-0218
Supplier: EPPENDORF
Jump to:
Product Details & Documents
Les adaptateurs de microscope s'utilisent avec les micromanipulateurs InjectMan® NI 2 et TransferMan® NK 2. Le support universel est idéal pour l'installation de manipulateurs sur des microscopes verticaux et microscopes stéréo, indépendamment du trépied pour microscope utilisé.
Specifications
- Désignation:Olympus® IX 50/70/71