Accessoires
Tuyau d'aspiration en PE, Ø int. 6 mm, épaisseur 1 mm
N° de catalogue 228-1191
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Tuyau d'aspiration en PE, Ø int. 6 mm, épaisseur 1 mm
- Seq:11