Saccharimètres
Saccharimètres
15 - 20 %, 0,1, 5…25 °C
N° de catalogue 641-0004
Fournisseur:   GERING
Saccharimètres
N° de catalogue 641-0004
Fournisseur:  GERING
Saccharimètres
Saccharimètres
15 - 20 %, 0,1, 5…25 °C
Prix
172,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers with temperature correction scale are suitable for the official testing in breweries especially on wort.
Spécifications
  • Plage de température:
    5…25 °C
  • Seq:
    06
  • Division:
    0,1
  • Plage de mesure:
    15 - 20 %