Pipettes Pasteur, à usage unique
Pipettes Pasteur, à usage unique
Pipette Pasteur, non bouchée, 1,3 - 1,4 mm, 230 mm, 4×250 pièces
N° de catalogue MARI3233050
Fournisseur:   MARIENFELD
Pipettes Pasteur, à usage unique
N° de catalogue MARI3233050
Fournisseur:  MARIENFELD
Pipettes Pasteur, à usage unique
Pipettes Pasteur, à usage unique
Pipette Pasteur, non bouchée, 1,3 - 1,4 mm, 230 mm, 4×250 pièces
Prix
99,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Pasteur pipettes made of soda-lime glass.
  • Conforme à la norme DIN EN 7712
  • Avec une longue et pointe fine
  • Conditionnement pratique dans des boîtes de 250 pièces
Certifications: In compliance with DIN ISO 7712
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,3 - 1,4 mm
  • Emballage:
    4×250 pièces
  • Désignation:
    Pipette Pasteur, non bouchée
  • Longueur:
    230 mm
  • Seq:
    02