Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
4 ml, PE-BD, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
N° de catalogue NALG312750-9125
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
N° de catalogue NALG312750-9125
   Low Manufacturing Impact
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
4 ml, PE-BD, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Prix
1 200,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
  • Round shape
  • Drop size: 40/50 μl
  • Leakproof
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Informations de commande: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Spécifications
  • Ø ext.:
    20 mm
  • Pour:
    Nalgene controlled dropper
  • Filetage:
    15-415 mm
  • Capacité:
    4 ml
  • Hauteur:
    54 mm
  • Matière:
    PE-BD
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    NALG312750-9125
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • NALG312760-0020
    Closures, PP, yellow
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 668,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • NALG312758-0001
    Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 476,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • NALG312759-0001
    Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 568,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • NALG312760-0000
    Closures, PP, natural
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 668,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • NALG312760-0010
    Closures, PP, white
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 662,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • NALG312760-0040
    Closures, PP, green
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 668,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • NALG312760-0060
    Closures, PP, blue
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 668,00 €