ORP electrode solutions
ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV, 250 mL
N° de catalogue SCOI285138168
Fournisseur:   SI Analytics
ORP electrode solutions
N° de catalogue SCOI285138168
Fournisseur:  SI Analytics
Numéro CAS:  
ORP electrode solutions
ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
58,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV