Cuves à usage unique
Cuves à usage unique
vert
Catalog # 612-5692
Supplier:   Brand
Cuves à usage unique
Catalog # 612-5692
Supplier:  Brand
Cuves à usage unique
Cuves à usage unique
vert
Price
15,70 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Ces cuves UV/visible en plastique à usage unique remplacent souvent les cuves fragiles en verre et/ou quartz.
  • Photométrie de protéines, d'ADN et d'ARN dans le spectre UV
  • Pour des mesures à 260 nm, 280 nm, et à spectre de longueur d'onde visible
  • Bouchons ronds colorés uniquement pour micro cuvettes facilitant l'identification des échantillons et l'étanchéité jusqu'à –20 °C
Convient aux mesures photométriques de protéines, d'ADN et d'ARN dans la gamme UV.
Packaging: Individuel exempt de DNase, d'ADN et de RNase.
Specifications
  • Désignation:
    vert
  • Seq:
    11