Storage Insert Boxes
Storage Insert Boxes
vert, 108×162×23 mm, PS
N° de catalogue HUEN620400
Fournisseur:   hünersdorff GmbH
Storage Insert Boxes
N° de catalogue HUEN620400
Fournisseur:  hünersdorff GmbH
Storage Insert Boxes
Storage Insert Boxes
vert, 108×162×23 mm, PS
Prix
75,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 35 ST
Product Details & Documents
Insert boxes made of tough polystyrene (PS) for order in drawers, tool cupboards, storage cabinets and small parts boxes.
  • Colours suitable for foods
  • Suitable for assortment boxes and small parts cases
Ordering information: Transparent lids are available separately.
Spécifications
  • Couleur:
    vert
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    09
  • l×p×h:
    108×162×23 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN253000
    Lid for insert box, PS, 324×108 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252900
    Lid for insert box, PS, 216×108 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 22,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252800
    Lid for insert box, PS, 162×108 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252700
    Lid for insert box, PS, 108×108 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252600
    Lid for insert box, PS, 108×54 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252500
    Lid for insert box, PS, 54×54 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1,30 €