Plastic cuvettes
Semi-micro, 45 mm, 1,5 – 3 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue SARS67.742
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Cuvettes in poly(methyl methacrylate) (PMMA) or polystyrene (PS).
Documents
SARS67.742_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,5 – 3 ml
- Matière fenêtre:PS
- Hauteur:45 mm
- Seq:002