Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
boîtier de 177,8 mm, Capillaire, GS-CarbonPLOT, 3,00 µm, 0,53 mm, 15 m
Catalog # HEWL115-3113
Supplier: Agilent
Jump to:
Product Details & Documents
Ces colonnes sont idéale pour la GC/MS.
- Grande stabilité, couche de carbone greffée stationnaire
- Sélectivité unique pour les gaz organiques et inorganiques
- Limite de température portée à 360 ºC
- Stabilité de rétention non affectée par l'eau
Couche de carbone monolithique greffée
Similar phases: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.
Specifications
- Type de colonne:Capillaire
- Épaisseur du film:3,00 µm
- Ø int.:0,53 mm
- Désignation:boîtier de 177,8 mm
- Longueur:15 m
- Seq:163
- Greffage:GS-CarbonPLOT