Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
boîtier de 177,8 mm, Capillaire, GS-CarbonPLOT, 1,50 µm, 0,32 mm, 30 m
N° de catalogue HEWL113-3132
Fournisseur:   Agilent
Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
N° de catalogue HEWL113-3132
Fournisseur:  Agilent
Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
boîtier de 177,8 mm, Capillaire, GS-CarbonPLOT, 1,50 µm, 0,32 mm, 30 m
Prix
941,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces colonnes sont idéale pour la GC/MS.
  • Grande stabilité, couche de carbone greffée stationnaire
  • Sélectivité unique pour les gaz organiques et inorganiques
  • Limite de température portée à 360 ºC
  • Stabilité de rétention non affectée par l'eau
Couche de carbone monolithique greffée
Similar phases: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Capillaire
  • Épaisseur du film:
    1,50 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Désignation:
    boîtier de 177,8 mm
  • Longueur:
    30 m
  • Seq:
    164
  • Greffage:
    GS-CarbonPLOT