Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
boîtier de 177,8 mm, Capillaire, GS-CarbonPLOT, 1,50 µm, 0,32 mm, 15 m
HEWL113-3112
: Agilent
Ces colonnes sont idéale pour la GC/MS.
- Grande stabilité, couche de carbone greffée stationnaire
- Sélectivité unique pour les gaz organiques et inorganiques
- Limite de température portée à 360 ºC
- Stabilité de rétention non affectée par l'eau
Couche de carbone monolithique greffée
Similar phases: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.
- Type de colonne:Capillaire
- Épaisseur du film:1,50 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Désignation:boîtier de 177,8 mm
- Longueur:15 m
- Seq:162
- Greffage:GS-CarbonPLOT
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.