Capillary columns, cyclodex-B
on 7" cage, Capillaire, Cyclodex-B, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
N° de catalogue HEWL113-2532
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Cyclodex-B capillary columns provides excellent peak shape.
- 10,5% β-cyclodextrin in DB-1701
- Chiral separations without chiral-specific derivatisation
- Broad range of resolving potential
Spécifications
- Type de colonne:Capillaire
- Épaisseur du film:0,25 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Désignation:on 7" cage
- Longueur:30 m
- Seq:04
- Greffage:Cyclodex-B