Sarcosine
Flacon verre pour solides, 25 g
BMOL54687-1
: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
- :107-97-1
- :C₃H₇NO₂
- :MFCD00004279
- :89.09 g/mol
- :12,08519
- :185 °C (1013 hPa)
- :63 °C
- :1,301 g/cm³ (20 °C)
- :203-538-6
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g