Diméthylsulfoxyde
Flacon Verre, 500 ml
N° de catalogue BMOL54686-2
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Diméthylsulfoxyde
N° de catalogue BMOL54686-2
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Numéro CAS: 67-68-5
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
- Numéro CAS:67-68-5
- Formule:(CH₃)₂SO
- Numéro MDL:MFCD00002089
- Poids moléculaire:78.14 g/mol
- Index Merck:13,03285
- Point d'ébullition:189 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:18,5 °C
- Densité:1,101 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:87 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-664-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 ml