Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Diméthylsulfoxyde

Flacon Verre, 100 ml
N° de catalogue BMOL54686-1
Diméthylsulfoxyde
N° de catalogue BMOL54686-1
Numéro CAS:  67-68-5
Diméthylsulfoxyde
Diméthylsulfoxyde

Flacon Verre, 100 ml

Numéro CAS:  67-68-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
  • Numéro CAS:67-68-5
  • Formule:(CH₃)₂SO
  • Numéro MDL:MFCD00002089
  • Poids moléculaire:78.14 g/mol
  • Index Merck:13,03285
  • Point d'ébullition:189 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:18,5 °C
  • Densité:1,101 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:87 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-664-3
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 ml

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.