Agarose
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue BMOL54541-4
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:9012-36-6
- Numéro MDL:MFCD00081294
- Point de fusion:60…90 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-731-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:250 g