Hydroxyectoine
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue BMOL53239-2
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Hydroxyectoine
N° de catalogue BMOL53239-2
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Numéro CAS: 165542-15-4
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:165542-15-4
- Formule:C₆H₁₀N₂O₃
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g