Acide borique
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue BMOL50765-1
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Acide borique
N° de catalogue BMOL50765-1
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Numéro CAS: 10043-35-3
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- Numéro CAS:10043-35-3
- Formule:B(OH)₃
- Numéro MDL:MFCD00011337
- Poids moléculaire:61.83 g/mol
- Index Merck:13,01326
- Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:160 °C
- Densité:1,44 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



