Urée
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue BMOL50250-1
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- Numéro CAS:57-13-6
- Formule:NH₂CONH₂
- Numéro MDL:MFCD00008022
- Poids moléculaire:60.06 g/mol
- Index Merck:13,09935
- Point d'ébullition:197 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:132,7 °C
- Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg