3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, pur
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue BMOL22166-2
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, pur
N° de catalogue BMOL22166-2
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Numéro CAS: 54827-17-7
Aller à :
Product Details & Documents
Use as water soluble, non-carcinogenic peroxidase substrate for ELISA application. Further applications: detection of cholesterol in blood serum, and blood in urine. Measure absorbance of the yellow reaction product at 450 nm.
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:166…170 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:259-364-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g