Pepstatin A
Flacon verre pour solides, 100 mg
Catalog # BMOL17640-2
Supplier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg
- Cat. No.:BMOL17640-2
- N ° CAS.:26305-03-3
- Conditions de stockage:Refrigerator
- Molecular formula:C₃₄H₆₃N₅O₉
- MDL No.:MFCD00060740
- Nom de la protéine/du peptide:Pepstatin A