Pepstatin A
Pepstatin A
Flacon verre pour solides, 25 mg
Catalog # BMOL17640-1
Pepstatin A
Catalog # BMOL17640-1
CAS Number:  
Pepstatin A
Flacon verre pour solides, 25 mg
CAS Number:  
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 mg
  • Cat. No.:
    BMOL17640-1
  • N ° CAS.:
    26305-03-3
  • Conditions de stockage:
    Refrigerator
  • Molecular formula:
    C₃₄H₆₃N₅O₉
  • MDL No.:
    MFCD00060740
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Pepstatin A