Glycine
5 kg
N° de catalogue BMOL04943-2
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- Numéro CAS:56-40-6
- Formule:NH₂CH₂COOH
- Numéro MDL:MFCD00008131
- Poids moléculaire:75.07 g/mol
- Index Merck:13,04504
- Point d'ébullition:181 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:83 °C
- Densité:1,64 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-272-2
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 kg
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



