Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue BMOL04051-1
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
N° de catalogue BMOL04051-1
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Numéro CAS: 151-21-3
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
- Numéro CAS:151-21-3
- Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
- Numéro MDL:MFCD00036175
- Poids moléculaire:288.38 g/mol
- Index Merck:14,08636
- Point de fusion:204…207 °C
- Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:>100 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-788-1
- UN:1325
- ADR:4.1,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



