Flow cups with fixed nozzle
Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm), 7 - 42 cSt, 3 mm
Catalog # 769-1152
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
These flow cups are composed of an anodised aluminium cup and a stainless steel nozzle.
Designed to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: ISO 2431
Ordering information: Stand must be ordered separately.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
TQC Company Video
Videos
Specifications
- Plage de mesure:7 - 42 cSt
- Désignation:Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm)
- Seq:001
- Ouverture de la coupe:3 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- SIMEVF2068Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes ISO et AFNORLog in for availability1 * 1 ST - 621,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 769-1151Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscositéLog in for availability1 * 1 ST - 86,60 €