Coupes à immersion
Coupes à immersion
Flow cup viscometer, 5 mm
N° de catalogue 616-3414
Fournisseur:   Industrial Physics
Coupes à immersion
N° de catalogue 616-3414
Fournisseur:  Industrial Physics
Coupes à immersion
Coupes à immersion
Flow cup viscometer, 5 mm
Prix
157,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
  • Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
  • Engraved with a unique serial number
  • Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Informations de commande: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Livraison: Stand is not included.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Flow cup viscometer
  • Seq:
    04
  • Ouverture de la coupe:
    5 mm
  • Cat. No.:
    616-3414
  • Poids:
    176 - 179 g
  • Volume:
    100 ml
  • Hauteur:
    250 mm (cup = 74 mm)
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1131
    Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes DIN et ASTM
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 569,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEDI0076
    Chronomètre numérique, type C510, 0,01 s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 29,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1150
    Statif trépied (260 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 215,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1151
    Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscosité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 86,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEVF2062
    Support annulaire
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 83,00 €