Coupes à immersion
Flow cup viscometer, 3 mm
N° de catalogue 616-3413
Fournisseur: Industrial Physics
Aller à :
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
- Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
- Engraved with a unique serial number
- Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Informations de commande: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Livraison: Stand is not included.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
- Désignation:Flow cup viscometer
- Seq:02
- Ouverture de la coupe:3 mm
- Cat. No.:616-3413
- Poids:176 - 179 g
- Volume:100 ml
- Hauteur:250 mm (cup = 74 mm)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 769-1131Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes DIN et ASTMConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 569,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- SIMEDI0076Chronomètre numérique, type C510, 0,01 sConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 29,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 769-1151Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscositéConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 86,60 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix