Électrodes pH
SE 104 N, électrode pH perforante, pH 2 - 13, SE 104 N, 2...13, −5...+80 °C, Plastique, Polymer, Trou, 12×99 mm, DIN, Substances semi-solides
N° de catalogue 662-3535
Fournisseur: KNICK
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Connexion:DIN
- Ø×L:12×99 mm
- Pour:Substances semi-solides
- Type:SE 104 N
- Désignation:SE 104 N, électrode pH perforante, pH 2 - 13
- Matière:Plastique
- Seq:06
- Membrane:Trou
- Électrolyte:Polymer
- Température:−5...+80 °C
- pH:2...13