Électrodes pH
SE 103 N, électrode de pH, SE 103 N, 0...14, −5...+100 °C, Verre, 3 mol/l KCl, Céramique, 12×170 mm, DIN, Usage en laboratoire, pour la production industrielle et les systèmes de traitement
N° de catalogue 662-3531
Fournisseur:   KNICK
Électrodes pH
N° de catalogue 662-3531
Fournisseur:  KNICK
Électrodes pH
Électrodes pH
SE 103 N, électrode de pH, SE 103 N, 0...14, −5...+100 °C, Verre, 3 mol/l KCl, Céramique, 12×170 mm, DIN, Usage en laboratoire, pour la production industrielle et les systèmes de traitement
Prix
281,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Connexion:
    DIN
  • Ø×L:
    12×170 mm
  • Pour:
    Usage en laboratoire, pour la production industrielle et les systèmes de traitement
  • Type:
    SE 103 N
  • Désignation:
    SE 103 N, électrode de pH
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    05
  • Membrane:
    Céramique
  • Électrolyte:
    3 mol/l KCl
  • Température:
    −5...+100 °C
  • pH:
    0...14