Électrodes sélectives d'ions
3×10-5...1 mol/l, 2 - 12, 0...+50 °C, DX262-NO₃-, 2 mol/l MgSO₄, S7, NO₃-
662-2807
Ces électrodes sélectives d'ions avec membrane solide permettent la détermination facile et rapide de la concentration et de l'activité d'une gamme d'ions et de gaz dissous.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
: kits de membranes disponibles séparément.
- Concentration:3×10-5...1 mol/l
- Connexion:S7
- Pour:NO₃-
- Type:DX262-NO₃-
- Seq:06
- Électrolyte:2 mol/l MgSO₄
- Température:0...+50 °C
- pH:2 - 12
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation