Électrodes sélectives d'ions
4×10-7...1 mol/l, 2 - 9, 0...+50 °C, DX218-NH₄⁺, 2 mol/l MgSO₄, S7, NH₄⁺
Catalog # 662-2804
Supplier: Mettler - Toledo
Jump to:
Product Details & Documents
Ces électrodes sélectives d'ions avec membrane solide permettent la détermination facile et rapide de la concentration et de l'activité d'une gamme d'ions et de gaz dissous.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Ordering information: kits de membranes disponibles séparément.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Product Literature
Specifications
- Concentration:4×10-7...1 mol/l
- Connexion:S7
- Pour:NH₄⁺
- Type:DX218-NH₄⁺
- Seq:07
- Électrolyte:2 mol/l MgSO₄
- Température:0...+50 °C
- pH:2 - 9
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice