Électrodes sélectives d'ions
1...5×10-7 mol/l, 4 - 10, 0...+80 °C, DX219-F, 3 mol/l KCI, S7, F-
N° de catalogue 662-2800
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Ces électrodes sélectives d'ions avec membrane solide permettent la détermination facile et rapide de la concentration et de l'activité d'une gamme d'ions et de gaz dissous.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Informations de commande: kits de membranes disponibles séparément.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Documentation produit
Spécifications
- Concentration:1...5×10-7 mol/l
- Connexion:S7
- Pour:F-
- Type:DX219-F
- Électrolyte:3 mol/l KCI
- Température:0...+80 °C
- pH:4 - 10
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix