Lames de microscope
Lames de microscope
Lame de microscopie, bords rodés à 90°, en verre sodocalcique, blanc, 1 mm, 76×26 mm
Catalog # 631-9462
Supplier:   MARIENFELD
Lames de microscope
Catalog # 631-9462
Supplier:  MARIENFELD
Lames de microscope
Lames de microscope
Lame de microscopie, bords rodés à 90°, en verre sodocalcique, blanc, 1 mm, 76×26 mm
Price
7,40 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Lames pour applications de diagnostic in vitro (DIV).
  • Pratiques et prêtes à l'emploi
  • Versions rodées ou brutes
  • En verre sodo-calcique, classe hydrolytique 3
Les lames extra-blanches sont utilisées pour les applications à faible autofluorescence.
Documents
Certificates
Search by Lot Number
Specifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Lame de microscopie, bords rodés à 90°, en verre sodocalcique
  • L×l:
    76×26 mm
  • Seq:
    03
  • Épaisseur:
    1 mm