Lames de microscope
Lames de microscope
Lame de microscopie, bords bruts, deux faces dépolies sur 20 mm, en verre sodocalcique, blanc, 1 mm, 76×26 mm
N° de catalogue 631-9461
Fournisseur:   MARIENFELD
Lames de microscope
N° de catalogue 631-9461
Fournisseur:  MARIENFELD
Lames de microscope
Lames de microscope
Lame de microscopie, bords bruts, deux faces dépolies sur 20 mm, en verre sodocalcique, blanc, 1 mm, 76×26 mm
Prix
6,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Lames pour applications de diagnostic in vitro (DIV).
  • Pratiques et prêtes à l'emploi
  • Versions rodées ou brutes
  • En verre sodo-calcique, classe hydrolytique 3
Les lames extra-blanches sont utilisées pour les applications à faible autofluorescence.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Lame de microscopie, bords bruts, deux faces dépolies sur 20 mm, en verre sodocalcique
  • L×l:
    76×26 mm
  • Seq:
    02
  • Épaisseur:
    1 mm